Få mere at vide
Invitrogen™ RNA Control 250 med manual
Artikelnummer. 10400725
Skift visning
Mængde:
2 x 20 μL
2 x 20μ L, med manual
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10400725 2 x 20 μL Hver
10713067 2 x 20μ L, med manual Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400725 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7155
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
RNA kontrol og THE RNA-opbevaringsopløsning
De Invitrogen RNA Control 250 giver en præcis, nøjagtig og reproducerbar RNA-koncentrationsreference til brug i forbindelse med NanoDrop™ Spektrofotometre.
De Invitrogen RNA Control 250 giver en præcis, nøjagtig og reproducerbar RNA-koncentrationsreference til brug i forbindelse med NanoDrop™ Spektrofotometre. Den leveres i to rør indeholdende 20 stkμ L hver. RNA Control 250 består af et enkelt, ultrarent, 2000nt RNA-transkript af en præcist defineret sekvens, molekylvægt og koncentration. Den er pakket i specielle non-stick-rør og inkluderer Invitrogen THE RNA-opbevaringsopløsning. RNA Control 250 vil vedligeholde± 5 % af angivet koncentration og> 85 % RNA-integritet gennem 5 fryse/tø-cyklusser (10 duplikatmålinger).
• Et stabilt, meget rent transkript med en præcis kendt koncentration
• Bruges til at verificere nøjagtigheden af NanoDrop-spektrofotometermålinger
• Forsynet med THE RNA Storage Solution til blankmålinger
• Nok til 20 målinger
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring RNA kontrol og THE RNA Storage Solution skal opbevares kl– 20 °C
Format Rør
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Ambion
Mængde 2 x 20 μL
Forsendelsestilstand Tøris
Volumen 2 x 20μ L