missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ RN 9893 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18789907
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18789907 50 mg
18781578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18789907 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5678/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective TRPV4 antagonist

RN 9893 hydrochloride is a potent and selective TRPV4 antagonist (IC50 values are 320, 420 and 660 nM for mouse, human and rat channels, respectively). Exhibits >15-fold selectivity for TRPV4 over TRPV1, TRPV3 and TRPM8, and a panel of 54 other common biological targets. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-[[4-(1-Methylethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide hydrochloride
CAS 2109450-40-8
Mængde 50 mg
Mål TRPV Antagonists
Molekylær formel C21H23F3N4O5S.HCl
Formel vægt 536.95
Renhed >99%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.