Få mere at vide
RMC-4550, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464858
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464858 10 mg
16435646 100 mg
16431117 50 mg
16457607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464858 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY116009
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RMC-4550
CAS 2172651-73-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H26Cl2N4O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM)
SMIL ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl
Molekylvægt (g/mol) 437.36
Formel vægt 437.36
Procent renhed 98.61%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death