Få mere at vide
RKI-1447, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RKI-1447 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N4O2S/c21-13-3-1-2-11(8-13)9-18-15(22)20-16-19-14(10-23-16)12-4-6-17-7-5-12/h1-8,10,21H,9H2,(H2,18,19,20,22) |
| Formel vægt | 326.0837 |