Få mere at vide
RKI-1447, MedChemExpress
Beskrivelse
RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RKI-1447 |
| CAS | 1342278-01-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14N4O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (153.20 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=NC(C2=CC=NC=C2)=CS1)NCC3=CC=CC(O)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.37 |
| Formel vægt | 326.37 |
| Vis mere |