missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ RKI 1447 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18770929
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18770929 10 mg
18751789 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18770929 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5061/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective ROCK inhibitor; antitumor

RKI 1447 dihydrochloride is a potent and selective ROCK inhibitor (IC50 values are 6.2 and 14.5 nM for ROCK2 and ROCK1 respectively); suppresses phosphorylation of ROCK substrates MLC-2 and MYPT-1 in human cancer cells, but has no effect on the phosphorylation levels of Akt, MEK, and S6 kinase. Displays anti-invasive and antitumor activities in breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 1782109-09-4
Mængde 10 mg
Produkttype RKI 1447 dihydrochloride
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 399.29
Inhibitorer RKI 1447 dihydrochloride

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.