Få mere at vide
Rizatriptan N10-oxid, TRC
Artikelnummer. 30138573
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138573 5 mg
17984065 25 mg
17960385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR5450105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 260435-42-5
Molekylær formel C15 H19 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 285.34
Synonym 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, N-oxide, N,N-Dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine N-oxide, Rizatriptan N-Oxide
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanaminoxid
SMIL C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rizatriptan N10-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19N5O/c1-20(2,21)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-19-11-16-10-18-19/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3
Formel vægt 285.159
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.