Få mere at vide
Rizatriptan-d6 Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rizatriptan-d6 Benzoate |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N,N-(Dimethyl-d6)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine Benzoate, MK-0462-d6, MK-462-d6, Maxalt-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)/i1D3,2D3; |
| Formel vægt | 397.2385 |