missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rizatriptan Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30179738
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179738 50 mg
30180116 5 mg
30180047 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR54500050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 145202-66-0
Molekylær formel C15 H19 N5 . C7 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 391.47
Synonym Rizatriptan benzoate, N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine benzoate, 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, benzoate (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, monobenzoate (9CI), MK 462, Maxalt, Rizora
IUPAC navn benzoic acid;N,N-dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine
SMIL CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12.OC(=O)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rizatriptan benzoate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
Formel vægt 391.2008
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.