missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rizatriptan Benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Rizatriptan Benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rizatriptan benzoate |
| CAS | 145202-66-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rizatriptan benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H19 N5 . C7 H6 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Rizatriptan benzoate, N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine benzoate, 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, benzoate (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, monobenzoate (9CI), MK 462, Maxalt, Rizora |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9) |
| SMIL | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12.OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | benzoic acid;N,N-dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?