Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rizatriptanbenzoat
Artikelnummer. 16544224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16544224 1 g
1 options
Artikelnummer. 16544224 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462940010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rizatriptan benzoate
CAS 145202-66-0
Smeltepunkt 178.0°C to 180.0°C
Molekylær formel C22H25N5O2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 53 g/L Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
InChI nøgle JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CN3C=NC=N3)C=C12
IUPAC navn benzoesyre; dimethyl(2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethyl)amin
Molekylvægt (g/mol) 391.48
Formel vægt 391.47
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rizatriptan benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rizatriptan benzoate