Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Rivastigmine tartrate
Artikelnummer. 18076032
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18076032 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18076032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4440/50
Dual AChE and BChE inhibitor
Rivastigmine tartrate is a cholinesterase inhibitor; inhibits both acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) (IC50 ranges are 4.3-4760 nM and 16-238 nM respectively). Rivastigmine increases α-secretase activity and directs APP processing to the non-amyloidogenic pathway. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rivastigmine tartrate
CAS 129101-54-8
Mængde 50 mg
Molekylær formel C18H28N2O8
Formel vægt 400.42
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 400.43