Få mere at vide
Rivastigmine Tartrate Salt, TRC
Artikelnummer. 30136442
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136442 100 mg
30135450 10 mg
18073830 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR541000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129101-54-8
Molekylær formel C14 H22 N2 O2 . C4 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 400.42
Synonym Rivastigmine Tartrate, Rivastigmine hydrogen tartrate, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), ENA 713, Rivastigmine hydrogentartrate, Rivastigmine tartrate, SDZ-ENA 713, rivastigmine bitartrate
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;[3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rivastigmine hydrogen tartrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1
Formel vægt 400.1846