Få mere at vide
Rivastigmine Hydrogen Tartrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459538
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459538 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459538 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1497.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rivastigmine hydrogen tartrate
CAS 129101-54-8
Analyt- eller komponentnavne Rivastigmine hydrogen tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O2 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Rivastigmine Tartrate, Rivastigmine hydrogen tartrate, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), ENA 713, Rivastigmine hydrogentartrate, Rivastigmine tartrate, SDZ-ENA 713, rivastigmine bitartrate
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;[3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 400.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 400.1846 g/mol