Få mere at vide
Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B (as Racemate Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30457884
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457884 4 x 25 mg
30052624 25 mg
30049292 100 mg
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457884
Brand: Mikromol MM1497.0600254AMP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B (as Racemate Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride
CAS 105601-13-6
Analyt- eller komponentnavne 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. B (EP), Rivastigmine Imp. B (EP), Rivastigmine USP Related Compound B, Rivastigmine USP RC B, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, monohydrochloride (9CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride, 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-Dimethylcarbamate Hydrochloride, Rivastigmine Related Compound B as Hydrochloride, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate Hydrochloride, Rivastigmine Impurity B as Racemate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5;/h6-10H,1-5H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
IUPAC navn [3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-dimethylcarbamate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 272.77
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 272.1292 g/mol