Få mere at vide
Rivastigmine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323518
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30323518 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323518 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16815350
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rivastigmine
CAS 123441-03-2
Analyt- eller komponentnavne Rivastigmine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H22 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, ENA 713 free base, Exelon, Prometax, Rivastach, S-Rivastigmine, SDZ 212-713, [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC navn [3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Mængde 50 mg
Formel vægt 250.1681 g/mol