Få mere at vide
Rivaroxaban Pseudodimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rivaroxaban Pseudodimer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H36Cl2N6O10S2/c39-31-11-9-29(57-31)35(49)42-18-28-20-46(38(52)56-28)26-7-3-24(4-8-26)44(36(50)30-10-12-32(40)58-30)14-16-53-21-33(47)41-17-27-19-45(37(51)55-27)25-5-1-23(2-6-25)43-13-15-54-22-34(43)48/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,41,47)(H,42,49)/t27-,28-/m0/s1 |
| Formel vægt | 870.1311 |
| Procent renhed | >95% |