missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rivaroxaban Pseudodimer, Mikromol™
Descrizione
Rivaroxaban Pseudodimer
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Rivaroxaban Pseudodimer |
| CAS | 1632463-24-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rivaroxaban Pseudodimer |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C38 H36 Cl2 N6 O10 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-N-[2-[2-oxo-2-[[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]amino]ethoxy]ethyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C38H36Cl2N6O10S2/c39-31-11-9-29(57-31)35(49)42-18-28-20-46(38(52)56-28)26-7-3-24(4-8-26)44(36(50)30-10-12-32(40)58-30)14-16-53-21-33(47)41-17-27-19-45(37(51)55-27)25-5-1-23(2-6-25)43-13-15-54-22-34(43)48/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,41,47)(H,42,49)/t27-,28-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N(CCOCC(=O)NC[C@H]4CN(C(=O)O4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O)C(=O)c7ccc(Cl)s7 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-[[(5S)-3-[4-[(5-chlorothiophene-2-carbonyl)-[2-[2-oxo-2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methylamino]ethoxy]ethyl]amino]phenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?