Få mere at vide
Rivaroxaban, Mikromol™
Artikelnummer. 17923506
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17923506 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17923506 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3629.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Rivaroxaban
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rivaroxaban
CAS 366789-02-8
Analyt- eller komponentnavne Rivaroxaban
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H18 Cl N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 5-Chloro-N-([(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)-phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]-methyl)-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(S)-3-(4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-thiophene-2-carboxamide, BAY 59-7939, Rivaroxaban, Xarelto
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
SMIL Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
IUPAC navn 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophen-2-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 435.88
Mængde 250 mg
Formel vægt 435,0656 g/mol