Få mere at vide
Rivaroxaban Diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rivaroxaban Diol (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClN3O6S/c20-16-6-5-15(30-16)18(27)21-9-14-10-23(19(28)29-14)13-3-1-12(2-4-13)22(7-8-24)17(26)11-25/h1-6,14,24-25H,7-11H2,(H,21,27)/t14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 453.0761 |