missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rivaroxaban-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rivaroxaban-d4 |
| CAS | 1132681-38-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H14D4ClN3O5S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Rivaroxaban D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(N2C[C@H](CNC(=O)c3ccc(Cl)s3)OC2=O)c([2H])c([2H])c1N4CCOCC4=O |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.91 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?