Få mere at vide
MedChemExpress Rituximab
Artikelnummer. 16423079
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16423079 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16423079 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9913
MedChemExpress Rituximab is an anti-CD20 chimeric monoclonal antibody used to treat certain autoimmune diseases and types of cancer.
Tekniske data
Antigen CD20 type 1
Mængde 1 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 174722-31-7
Renhed eller kvalitetsklasse 97.83%