Få mere at vide
MedChemExpress Rituximab
Artikelnummer. 16404086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16404086 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16404086 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9913
MedChemExpress Rituximab is an anti-CD20 chimeric monoclonal antibody used to treat certain autoimmune diseases and types of cancer.
Tekniske data
Antigen Others
Mængde 25 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 174722-31-7
Renhed eller kvalitetsklasse 97.83%