missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ritonavir metabolite, MedChemExpress
Beskrivelse
Ritonavir metabolite is a metabolite of Ritonavir, which is a HIV protease inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ritonavir metabolite |
| Fysisk form | Crystals |
| CAS | 176655-55-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H45N5O3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir |
| SMIL | N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](C[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)C)NC(N(CC3=CSC(C(C)C)=N3)C)=O)=O)O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?