Få mere at vide
Ritonavir, MedChemExpress
Beskrivelse
Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ritonavir |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 155213-67-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H48N6O5S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ABT 538 RTV |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (34.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |