Få mere at vide
Ritonavir Ethyl Carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ritonavir Ethyl Carbamate |
| Analyt- eller komponentnavne | Ritonavir Ethyl Carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H40 N4 O6 S |
| InChI formel | InChI=1S/C31H40N4O6S/c1-4-40-31(39)35-28(21(2)3)29(37)33-24(15-22-11-7-5-8-12-22)17-27(36)26(16-23-13-9-6-10-14-23)34-30(38)41-19-25-18-32-20-42-25/h5-14,18,20-21,24,26-28,36H,4,15-17,19H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)/t24-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCOC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-5-[[(2S)-2-(ethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoyl]amino]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.737 |
| Vis mere |