Få mere at vide
Ritonavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15557729 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15557729 250 mg 250mg
15547729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557729 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461222500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155213-67-5
Molekylær formel C37H48N6O5S2
Molekylvægt (g/mol) 720.94
InChI nøgle NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Synonym ritonavir, norvir, abbott 84538, abbott-84538, ritonavir usan, norvir softgel, norvir sec, unii-o3j8g9o825, norvir tm, norvir tn
PubChem CID 392622
ChEBI CHEBI:45409
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-ylmethyl-N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-carbamat-2-diphenyl
SMIL CC(C)C1=NC(=CS1)CN(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)OCC4=CN=CS4)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ritonavir
Smeltepunkt 120.0°C to 132.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: <1 mg/mL. Other solubilities: 20 mg/mL dmso, 1 mg/mL ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in isopropanol
Formel vægt 720.94
Procent renhed 98%
Fysisk form Gel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ritonavir
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.