Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ritonavir
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18766919
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18766919 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18766919 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5856/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor
Ritonavir is a HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor (EC50 values are 0.022-0.13 and 0.16 μM, respectively). Blocks the metabolism of protease inhibitors by liver enzyme cytochrome P450-3A4 (CYP3A4). Orally bioavailable. When used in combination with lopinavir, improves outcome in an animal model of MERS-CoV infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Thiazolylmethyl (3 S,4 S,6 S,9 S)-4-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoate
CAS 155213-67-5
Synonym ABT-538, A-84538, Abbot 84538
Mængde 50 mg
Mål HIV Protease Inhibitors
Molekylær formel C37H48N6O5S2
Formel vægt 720.94
Renhed 98%