Få mere at vide
Ritlecitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ritlecitinib |
| CAS | 1792180-81-4 |
| Molekylær formel | C15 H19 N5 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-[(2S,5R)-2-Methyl-5-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, Litfulo, PF 06651600 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O/c1-3-13(21)20-8-11(5-4-10(20)2)19-15-12-6-7-16-14(12)17-9-18-15/h3,6-7,9-11H,1,4-5,8H2,2H3,(H2,16,17,18,19)/t10-,11+/m0/s1 |
| SMIL | N(C1=C2C(=NC=N1)NC=C2)[C@H]3CN(C(C=C)=O)[C@@H](C)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vægt | 285.16 |