Få mere at vide
Ritlecitinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Ritlecitinib (PF-06651600) is an orally active and selective JAK3 inhibitor with an IC50 of 33.1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ritlecitinib |
| CAS | 1792180-81-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H19N5O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | PF-06651600 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (438.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (23.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=CC(N1[C@@H](C)CC[C@@H](NC2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.34 |
| Vis mere |