missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ritiometan, TRC

Artikelnummer. 30421647
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421647 1 g
30418169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR5342501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34914-39-1
Molekylær formel C7 H10 O6 S3
Molekylvægt (g/mol) 286.35
Synonym Acetic acid, 2,2',2' '-[methylidynetris(thio)]tris- (9CI), Acetic acid, S,S',S' '-methenyltris[mercapto- (1CI), Ritiometan
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethylsulfanyl)methylsulfanyl]acetic acid
SMIL OC(=O)CSC(SCC(=O)O)SCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ritiometan
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O6S3/c8-4(9)1-14-7(15-2-5(10)11)16-3-6(12)13/h7H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 285.964
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.