Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ritanserin
Artikelnummer. 18065162
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065162 10 mg
18024192 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065162 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1955/10
Potent 5-HT2 antagonist
Potent and long-acting 5-HT2 receptor antagonist (Ki = 0.39 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87051-43-2
Molekylær formel C27H25F2N3OS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ritanserin
Mængde 10 mg
Formel vægt 477.57
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 477.574