Få mere at vide
Ritalinsyre, Mikromol™
Beskrivelse
Ritalinsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ritalinic Acid |
| CAS | 19395-41-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ritalinic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-phenyl-2-piperidin-2-yleddikesyre |
| Vis mere |