Få mere at vide
Ritalinsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30050138
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050138 100 mg
30052468 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050138 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1031.04
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ritalinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ritalinic Acid
CAS 19395-41-6
Analyt- eller komponentnavne Ritalinic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenyl-2-piperidin-2-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 219.1259 g/mol