Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ritalinsyre
Artikelnummer. 16524374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524374 5 g
16514374 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524374 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19395-41-6
Molekylær formel C13H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 219.28
InChI nøgle INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)C(C1CCCCN1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ritalinic acid
Smeltepunkt 245.0°C
Mængde 5 g
Formel vægt 219.28