Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53 aktivator III
Artikelnummer. p-7082456
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 15446869
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65379.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et cellegennemtrængeligt, p53-målrettet, tricyklisk thiophenderivat
Et cellegennemtrængeligt, p53-målrettet, tricyklisk thiophenderivat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213261-59-7
Molekylær formel C14H12O3S2, C14H12O3S2
Synonym 5,5′ -(2,5-furandiyl)bis-2-thiophenmethanol; NSC 652287
Tekniske data
Mængde 10 mg
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Et cellegennemtrængeligt, p53-målrettet, tricyklisk thiophenderivat
Formel vægt 292,40 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystallinsk fast stof
InChI nøgle KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=C(S1)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(CO)S1
IUPAC navn (5-{5-[5-(hydroxymethyl)thiophen-2-yl]furan-2-yl}thiophen-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 292.37