Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53 aktivator III
Artikelnummer. 15446869
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446869 10 mg -
15436869 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446869 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65379.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Et cellegennemtrængeligt, p53-målrettet, tricyklisk thiophenderivat
Et cellegennemtrængeligt, p53-målrettet, tricyklisk thiophenderivat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213261-59-7
Molekylær formel C14H12O3S2
Synonym 5,5′ -(2,5-furandiyl)bis-2-thiophenmethanol; NSC 652287
Tekniske data
Mængde 10 mg
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Et cellegennemtrængeligt, p53-målrettet, tricyklisk thiophenderivat
Formel vægt 292,40 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystallinsk fast stof