Beskrivelse
Ristocetin A er strukturelt relateret til glycopeptidantibiotikaene Teicoplanin og vancomycin. Det aktiverer blodplader og er blevet brugt i blodpladeaggregeringsundersøgelser.
- Ristocetin-induceret blodpladeagglutination (RIPA) er nedsat hos patienter, der gennemgår kronisk hæmodialyse
- Sammen med øgede plasmaglycocalicinniveauer (et produkt af enzymatisk spaltning af GPIb) kan RIPA bidrage til nedsat blodpladeadhæsion til vaskulært subendotel og øget blødning forbundet med uræmi
- Tilsætning af ristocetin og vWf forårsagede specifik agglutination af rGPIbα -liposomer, der understøtter den potentielle brug af rGPIbα -liposomer for at forbedre blodpladefunktionen in vivo og understøtte hæmostase hos trombocytopeniske individer
- Undersøgelser har vist, at Ristocentin A dimeriserer og skaber to bindingssteder for cellevægspeptider
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1404-55-3 |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C95H112N8O48S |
| Synonym | Ristomycin monosulfate |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 1 N HCl (50mg/mL - clear and colorless to pale yellow); soluble in water (clear 5mg+ 0.25mL, amber solution). |
| InChI nøgle | HHRPQUHYQBGHHF-ADHWPEJWSA-N |
| SMIL | CC1C(C(CC(O1)OC2C3C(=O)NC(C4=CC(=CC(=C4C5=C(C=CC(=C5)C(C(=O)N3)NC(=O)C6C7=CC(=C(C(=C7)OC8=CC=C2C=C8)OC9C(C(C(C(O9)COC1C(C(C(C(O1)C)O)O)O)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1C(=O)NC(C2=CC(=C(C(=C2)O)C)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)N1)N)O) |
| Molekylvægt (g/mol) | 2166.009 |
| PubChem CID | 46783382 |
| Vis mere |