Få mere at vide
Risperidone Z-Oxime Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22- |
| Formel vægt | 430.218 |