Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Risperidone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742614
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742614 10 mg
18782594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742614 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2865/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1431.15 DKK / 10mg
    Spare 83.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-HT2A antagonist
Risperidone is an atypical antipsychotic agent that displays 5-HT2A receptor antagonism. Also displays high affinity at D2 receptors (Ki values are 0.4 and 3.13 nM for 5-HT2A and D2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106266-06-2
Molekylær formel C23H27FN4O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risperidone
Mængde 10 mg
Formel vægt 410.48
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 410.493