Få mere at vide
Risperidon, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422291 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
11422291 10 mg
1 options
Artikelnummer. 11422291 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219371410
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
CAS 106266-06-2
Molekylær formel C23H27FN4O2
Mængde 10 mg
Synonym risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
InChI nøgle RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 410.493
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871