Få mere at vide
Risperidon, Mikromol™
Artikelnummer. 18041980
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18041980 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Risperidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risperidone
CAS 106266-06-2
Analyt- eller komponentnavne Risperidone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H27 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Risperidone, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI), 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 410.48
Mængde 250 mg
Formel vægt 410,2118 g/mol