Få mere at vide
Risperidone Isoxazole-N-oxide, TRC
Artikelnummer. 30180332
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180332 1 mg
30179944 10 mg
30179836 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR5250301MG
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391053-34-1
Molekylær formel C23H27FN4O3
Molekylvægt (g/mol) 426.48
Synonym 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-2-oxido)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluoro-2-oxo-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3c4ccc(F)cc4on3=O)C(=O)N5CCCCC5=N1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Risperidone Isoxazole-N-oxide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-28(22)30/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formel vægt 426.2067
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.