Få mere at vide
Risperidone EP Impurity J, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Risperidone EP Impurity J |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H40F2N6O3/c1-22-27(35(44)43-14-3-2-4-32(43)38-22)13-17-41-15-9-23(10-16-41)33(39-45)28-7-5-25(36)20-30(28)42-18-11-24(12-19-42)34-29-8-6-26(37)21-31(29)46-40-34/h5-8,20-21,23-24,45H,2-4,9-19H2,1H3 |
| Formel vægt | 630.313 |