missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Risperidone cis-N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Risperidone cis-N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Risperidone cis-N-Oxide |
| CAS | 1894509-66-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Risperidone cis-N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H27 F N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Risperidone cis-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-28(30)11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3/t16-,28+ |
| SMIL | CC1=C(CC[N@+]2([O-])CC[C@H](CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| IUPAC navn | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?