Få mere at vide
Risperidone Carboxylate Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27FN4O4/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-32-24(31)28-11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(25)14-20(19)33-27-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 454.2016 |