Få mere at vide
Risperidon, 99%
Artikelnummer. 15502373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15502373 5 g 5g
15592363 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15502373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.87 DKK
    926.65 DKK / 5g
    Spare 103.22 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106266-06-2 | C23H27FN4O2 | 410,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106266-06-2
Molekylær formel C23H27FN4O2
Molekylvægt (g/mol) 410.49
InChI nøgle RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
SMIL CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risperidone
Smeltepunkt 172,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 410.49
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Risperidone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge