Få mere at vide
Rislenemdaz, MedChemExpress
Beskrivelse
Rislenemdaz (CERC-301) is an orally bioavailable and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 2B (GluN2B) antagonist with Ki and IC 50 of 8.1 nM and 3.6 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rislenemdaz |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 808732-98-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23FN4O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | MK-0657 CERC-301 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.01 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |