Få mere at vide
Risedronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Risedronic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| Formel vægt | 283.0011 |
| Procent renhed | >95% |