Få mere at vide
Risedronsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30138468
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138468 250 mg -
30132612 2.5 g 2.5g
30005752 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR521500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115436-72-1
Molekylær formel C7 H10 N O7 P2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 305.09
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, monosodium salt (9CI), 3-Pyridyl-1-hydroxyethylidene-1,1-biphosphonic acid sodium salt, Actonel, Fossical, Gemfos, NE 58095, Risedronate sodium, Risedronic acid monosodium salt, Sodium risedronate
IUPAC navn natrium; hydroxy-(1-hydroxy-1-fosfon-2-pyridin-3-ylethyl)fosfinat
SMIL [Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risedronate sodium
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
Formel vægt 304.983